Läs mer
Thermo Scientific™ M.R.S. Agar
Produktkod. 10209632
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Produktkod. 10209632
Brand: Thermo Scientific™ CM0361B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolate and enumerate lactic acid bacteria from food samples with this medium.
Isolate and enumerate lactic acid bacteria from food with Thermo Scientific™ Oxoid™ M.R.S. Agar (Dehydrated). This medium is designed to support profuse growth of all strains of lactobacilli, even the difficult and slow-growing strains of Lactobacillus brevis and Lactobacillus fermenti.
FRU Agar är utformad för att uppmuntra tillväxten av‘ mjölksyrabakterier’ som inkluderar arter av följande släkten: Lactobacillus, Streptococcus, Pediococcus och Leuconostoc . Alla dessa arter kan producera mjölksyra i betydande mängder.
  • Överlägsen prestanda jämfört med tomatjuicemediet från Briggs 1 och köttextraktmediet för tomatjuice från de Man
  • Tillåter tillväxt av alla stammar av laktobaciller , särskilt de svåra och långsamt växande stammarna av Lactobacillus brevis och Lactobacillus fermenti
‘Mjölksyrabakterier’ är grampositiva, katalas- och oxidasnegativa och är kräsna i sina näringsbehov. Tillväxten förbättras avsevärt av mikroaeroba förhållanden. I allmänhet‘ mjölksyrabakterier’ visar försenad tillväxt och mindre kolonistorlek än andra mikroorganismer. De kan vara övervuxna i icke-selektiva medier, särskilt om inkubation krävs i 2-4 dagar.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: AFNOR, IDF, NMKL standarder.
Beskrivning FRU Agar (uttorkad)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 8,1L medium