missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
m-Ranolazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | m-Ranolazine |
| CAS | 1393717-46-8 |
| Molekylformel | C24 H33 N3 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-(2,6-Dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-(3-methoxyphenoxy)propyl]-1-piperazineacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H33N3O4/c1-18-6-4-7-19(2)24(18)25-23(29)16-27-12-10-26(11-13-27)15-20(28)17-31-22-9-5-8-21(14-22)30-3/h4-9,14,20,28H,10-13,15-17H2,1-3H3,(H,25,29) |
| LEDER | COc1cccc(OCC(O)CN2CCN(CC(=O)Nc3c(C)cccc3C)CC2)c1 |
| IUPAC-namn | N-(2,6-dimethylphenyl)-2-[4-[2-hydroxy-3-(3-methoxyphenoxy)propyl]piperazin-1-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 427.536 |
| Formel vikt | 427.247 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?