Läs mer
m-salicylsyra, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxybenzoic acid |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10) |
| Formel vikt | 138.0317 |