missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

m-Salicylic Acid, TRC

Produktkod. 17962735
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17962735 5 g
30138103 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17962735 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS0881055G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 99-06-9
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxybenzoic acid
Formel vikt 138.0317
InChI formel InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
IUPAC-namn 3-hydroxybenzoic acid
Molekylformel C7 H6 O3
Molekylvikt (g/mol) 138.12
LEDER OC(=O)c1cccc(O)c1
Synonym Benzoic acid, 3-hydroxy-, Benzoic acid, m-hydroxy- (8CI), 3-Hydroxybenzoic acid, 3-Carboxyphenol, NSC 55746, m-Carboxyphenol, m-Hydroxybenzoic acid, m-Salicylic acid

Specifikationer

Kvantitet 5 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.