Läs mer
Branson Ultrasonics™ M Series Ultrasonic Cleaning Bath
Produktkod. 13453609
Change view
Modell:
M1800-E
M2800-E
M3800-E
M5800-E
M8800-E
Spänning:
230/240 V
Kapacitet (metrisk):
1.9 L
2.8 L
5.7 L
9.5 L
20.8 L
Mått (D x B x H) Inredning:
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tum)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tum)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tum)
29 x 15 x 24 cm (11,5 x 6 x 9,5 tum)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tum)
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Spänning Kapacitet (metrisk) Mått (D x B x H) Inredning Förpackningsstorlek
13453609 M1800-E 230/240 V 1.9 L 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tum) Varje
13493609 M2800-E 230/240 V 2.8 L 23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tum) -
13433619 M3800-E 230/240 V 5.7 L 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tum) Varje
13463619 M5800-E 230/240 V 9.5 L 29 x 15 x 24 cm (11,5 x 6 x 9,5 tum) Varje
13413629 M8800-E 230/240 V 20.8 L 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tum) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13453609 Leverantör Branson Ultrasonics™ Leverantörsnummer CPX952136R
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-11-2026
Utrusta ditt labb med en Bransonic MH Series Ultrasonic Cleaner. Denna enhet är utformad med solid konstruktion och utmärkt funktionalitet för en mängd olika tillämpningar – inklusive cellseparation, provberedning och avgasning av vätskor.
  • Svepfrekvens eliminerar stående vågor och skapar konsekvent kavitation i hela tanken, vilket eliminerar döda zoner för lång livslängd
  • Inkluderar 60 minuters mekanisk timer och kontinuerlig drift
  • 40kHz industriella givare
  • Kontroller placerade ovanför och bakom i lättillgänglig kontrolltornspanel som är upphöjd över tanken för att undvika skador från rengöringslösningar
  • Plastkropp
  • Kemikaliebeständig
  • 1,5 gal. och större modeller
  • Tankavlopp med ventiler
Specifikationer
Visa Ingen - Kontrollratt
Material Plasthölje, tank i rostfritt stål
Timer 60 min.
Frekvens 40 kHz
Spänning 230/240 V
Kapacitet (engelska) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 1.9 L
Mått (D x B x H) Inredning 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tum)
Inkluderar Tanklock, mekanisk timer
Modell M1800-E
Vikt (engelska) 7 lb.
Vikt (metrisk) 3.2 kg
Pluggtyp CEE 7/7 (kontinentaleuropeisk)