Läs mer
Branson Ultrasonics™ M Series Ultrasonic Cleaning Bath
Produktkod. p-4905073
Modell:
M1800-E
M2800-E
M3800-E
M5800-E
M8800-E
Spänning:
230/240 V
Kapacitet (metrisk):
1.9 L
2.8 L
5.7 L
9.5 L
20.8 L
Mått (D x B x H) Inredning:
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tum)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tum)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tum)
29 x 15 x 24 cm (11,5 x 6 x 9,5 tum)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tum)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13453609
Brand: Branson Ultrasonics™ CPX952136R
Only null left
Add to basket
Add to basket
Utrusta ditt labb med en Bransonic MH Series Ultrasonic Cleaner. Denna enhet är utformad med solid konstruktion och utmärkt funktionalitet för en mängd olika tillämpningar – inklusive cellseparation, provberedning och avgasning av vätskor.
  • Svepfrekvens eliminerar stående vågor och skapar konsekvent kavitation i hela tanken, vilket eliminerar döda zoner för lång livslängd
  • Inkluderar 60 minuters mekanisk timer och kontinuerlig drift
  • 40kHz industriella givare
  • Kontroller placerade ovanför och bakom i lättillgänglig kontrolltornspanel som är upphöjd över tanken för att undvika skador från rengöringslösningar
  • Plastkropp
  • Kemikaliebeständig
  • 1,5 gal. och större modeller
  • Tankavlopp med ventiler
Specifications
Visa Ingen - Kontrollratt
Material Plasthölje, tank i rostfritt stål
Timer 60 min.
Frekvens 40 kHz
Spänning 230/240 V
Kapacitet (engelska) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 1.9 L
Mått (D x B x H) Inredning 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tum)
Inkluderar Tanklock, mekanisk timer
Modell M1800-E
Vikt (engelska) 7 lb.
Vikt (metrisk) 3.2 kg
Garanti 2 år
Pluggtyp CEE 7/7 (kontinentaleuropeisk)