missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
m-Terphenyl-d14, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | m-Terphenyl-D14 |
| CAS | 17714-84-0 |
| Molekylformel | C18 D14 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | m-Terphenyl-d14 (7 CI, 8 CI), 1,3-Terphenyl-d14, 3-(Phenyl-d5)-1,1'-biphenyl-2,2',3',4,4',5,5',6,6'-d9, 1,1':3',1''-Terphenyl-d14 |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H14/c1-3-8-15(9-4-1)17-12-7-13-18(14-17)16-10-5-2-6-11-16/h1-14 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D,13 D,14 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c(c2[2 H])c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-[2,3,4,6-tetradeuterio-5-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)phenyl]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.39 |
| Formel vikt | 244.1974 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?