Läs mer
M-TETPO, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | M-TETPO |
| CAS | 2211997-41-8 |
| Molekylformel | C17 H25 N2 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-((2,2,5,5-Tetraethyl-1-(l1-oxidaneyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrol-3-yl)methyl)-1H-pyrrole-2,5-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25N2O3/c1-5-16(6-2)11-13(17(7-3,8-4)19(16)22)12-18-14(20)9-10-15(18)21/h9-11H,5-8,12H2,1-4H3/q-1 |
| LEDER | CCC1(CC)C=C(CN2C(=O)C=CC2=O)C(CC)(CC)N1[O-] |
| IUPAC-namn | 1-[(2,2,5,5-tetraethyl-1-oxido-pyrrol-3-yl)methyl]pyrrole-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.39 |
| Formel vikt | 305.1865 |