Läs mer
m-Thiocresol, 97%
Produktkod. 11410288
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410288 5 g 5g
11420288 25 g 25g
11430288 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23818.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 108-40-7 | C7H8S | 124.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-40-7
Molekylformel C7H8S
Molekylvikt (g/mol) 124.20
MDL-nummer MFCD00004843
InChI-nyckel WRXOZRLZDJAYDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-thiocresol, m-toluenethiol, 3-methylthiophenol, 3-thiocresol, benzenethiol, 3-methyl, m-methylbenzenethiol, m-methylthiophenol, 3-mercaptotoluene, m-tolylmercaptan, m-mercaptotoluene
PubChem CID 7930
IUPAC-namn 3-methylbenzenethiol
LEDER CC1=CC=CC(S)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Thiocresol
Smältpunkt <-20°C
Densitet 1.044
Kokpunkt 196°C
Flampunkt 72°C (161°F)
Brytningsindex 1.5762
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1851959
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,9325
Formel vikt 124.21
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.