Läs mer
m-Tolualdehyde, 97%, stab. with 0.1% hydroquinone
Produktkod. 11468196
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468196 100 g 100g
11448196 5 g 5g
11458196 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15313.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 620-23-5 | C8H8O | 120.151 g/mol
m-Tolualdehyd används som doftämne i livsmedel och kosmetika. Det används också som ett reagens vid framställning av ett brett spektrum av farmaceutiska föreningar såsom antiinflammatoriska medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
m-Tolualdehyde används som doftämne i livsmedel och kosmetika. Det används också som ett reagens vid framställning av ett brett spektrum av farmaceutiska föreningar såsom antiinflammatoriska medel.
Löslighet Ej blandbar
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 620-23-5
Molekylformel C8H8O
Molekylvikt (g/mol) 120.151
MDL-nummer MFCD00003374
InChI-nyckel OVWYEQOVUDKZNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-tolualdehyde, benzaldehyde, 3-methyl, m-methylbenzaldehyde, 3-tolylaldehyde, 3-tolualdehyde, m-tolyl aldehyde, m-toluylaldehyde, 3-methyl-benzaldehyd, unii-owh6650c4y, 3-methyl benzaldehyde
PubChem CID 12105
ChEBI CHEBI:28476
IUPAC-namn 3-metylbensaldehyd
LEDER CC1=CC=CC(=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Tolualdehyde
Namnnotering stabilized with 0.1% hydroquinone
Densitet 1.02
Kokpunkt 198°C to 200°C
Flampunkt 78°C (172°F)
Odör Almond-like
Brytningsindex 1.541
Kvantitet 100 g
Beilstein 741964
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 120.15
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.