Läs mer
m-toluensulfonsyramonohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11362146
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362146 25 g 25g
11352146 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362146 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03419.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 312619-56-0 | C7H10O4S | 190.213 g/mol
m-toluensulfonsyramonohydrat används i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
m-toluensulfonsyramonohydrat används i kemisk forskning.
Löslighet Fullständigt blandbar
i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från starka baser, fukt. Inkompatibla material är oxidationsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 312619-56-0
Molekylformel C7H10O4S
Molekylvikt (g/mol) 190.213
MDL-nummer MFCD00167130
InChI-nyckel GHLYGGIKYFLYTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzenesulfonic acid hydrate, m-toluenesulfonic acid monohydrate, m-toluenesulfonic acid hydrate, acmc-20akdl, m-toluenesulfonic acid 1-hydrate, 3-toluenesulfonic acid 1-hydrate, 3-methylbenzenesulfonic acid hydrate 1:x, benzenesulfonicacid, 3-methyl-, hydrate 1:1
PubChem CID 53249652
IUPAC-namn 3-metylbensensulfonsyra;hydrat
LEDER CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Toluenesulfonic acid monohydrate
Kokpunkt 165°C (0.1 mmHg)
Brytningsindex 1.527
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2586
Beilstein 2208421
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 190.22 (172.20 Anhydrous)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.