Läs mer
m-Toluenesulfonyl chloride, 98%
Produktkod. 11428790
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428790 1 g 1g
11452817 5 g 5g
11462817 25 g 25g
11472817 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11428790 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15458.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1899-93-0 | C7H7ClO2S | 190.641 g/mol
Reaktant involverad i syntesen av biologiskt aktiva molekyler inklusive småmolekylära ligander för Stat3 SH2-domänen, aryldisulfonamider med antibakteriell aktivitet, kinazolinanaloger för behandling av Gauchers sjukdom, 17β -HSD2-hämmare för behandling av osteoporos, isoindolin-5-propenhydroxamater för användning som histondeaktylashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från fukt, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1899-93-0
Molekylformel C7H7ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 190.641
MDL-nummer MFCD00051747
InChI-nyckel KFPMLWUKHQMEBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluenesulfonyl chloride, 3-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-toluenesulfonyl chloride, 3-methyl-benzenesulfonyl chloride, 3-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-methyl, 3-toluenesulphonyl chloride, 3-methylphenylsulfonyl chloride, pubchem5624, m-tolylsulfonyl chloride
PubChem CID 2734595
IUPAC-namn 3-metylbensensulfonylklorid
LEDER CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Toluenesulfonyl chloride
Kokpunkt 252°C to 253°C
Flampunkt 107°C (224°F)
Odör Acrid
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2087865
Formel vikt 190.65
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.