Läs mer
m-toluensulfonylklorid, 98 %
Produktkod. 11472817
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472817 100 g 100g
11428790 1 g 1g
11452817 5 g 5g
11462817 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11472817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15458.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 1899-93-0 | C7H7ClO2S | 190,641 g/mol
Reaktant involverad i syntesen av biologiskt aktiva molekyler inklusive småmolekylära ligander för Stat3 SH2-domänen, aryldisulfonamider med antibakteriell aktivitet, kinazolinanaloger för behandling av Gauchers sjukdom, 17β -HSD2-hämmare för behandling av osteoporos, isoindolin-5-propenhydroxamater för användning som histondeaktylashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från fukt, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1899-93-0
Molekylformel C7H7ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 190.641
MDL-nummer MFCD00051747
InChI-nyckel KFPMLWUKHQMEBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluenesulfonyl chloride, 3-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-toluenesulfonyl chloride, 3-methyl-benzenesulfonyl chloride, 3-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-methyl, 3-toluenesulphonyl chloride, 3-methylphenylsulfonyl chloride, pubchem5624, m-tolylsulfonyl chloride
PubChem CID 2734595
IUPAC-namn 3-metylbensensulfonylklorid
LEDER CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Toluenesulfonyl chloride
Densitet 1.314
Kokpunkt 252 °C till 253 °C
Flampunkt 107 °C (224 °F)
Odör Stickande
Brytningsindex 1.548
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2087865
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 190.65
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.