Läs mer
m-toluensulfonylklorid, TRC
Produktkod. 30449764
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30449764 1 g
1 options
Produktkod. 30449764 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT5359451G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Toluenesulfonyl Chloride
CAS 1899-93-0
Molekylformel C7H7ClO2S
Kvantitet 1 g
Synonym 3-Methylbenzenesulfonyl Chloride, 3-Methylbenzene-1-sulfonyl Chloride, Toluene-3-sulfonyl Chloride, m-Methylbenzenesulfonyl Chloride, m-Toluensulfonyl Chloride, m-Tolylsulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C7H7ClO2S/c1-6-3-2-4-7(5-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
LEDER c1ccc(cc1)CO[C@@H]2C(OCc3ccccc3)C(OCc4ccccc4)[C@H](OC)OC2CO
Molekylvikt (g/mol) 190.65