Learn More
m-Toluinsyra, 99 %
Codice prodotto. 11434854
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
11434854 250 g 250g
11424854 1000 g 1000g
11444854 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11434854 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13785.30
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 99-04-7 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
m-toluinsyra används för framställning av N,N-dimetylformamid, toluenformylklorid och toluennitril etc.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden m-toluinsyra används för framställning av N,N-dimetylformamid, toluenformylklorid och
toluennitril mm.
Löslighet Lösligt i alkohol och eter
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvaras åtskilt från oförenliga material såsom oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-04-7
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00002523
InChI-nyckel GPSDUZXPYCFOSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluic acid, m-toluylic acid, 3-toluic acid, benzoic acid, 3-methyl, meta-toluic acid, m-methylbenzoic acid, beta-methylbenzoic acid, 3-methyl-benzoic acid, beta-bethylbenzoic acid, unii-1ua7k8eext
PubChem CID 7418
ChEBI CHEBI:10589
IUPAC-namn 3-metylbensoesyra
LEDER CC1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Specifica
Kemiskt namn eller material m-Toluic acid
Smältpunkt 108 °C till 110 °C
Densitet 1.05
Kokpunkt 263 °C
Flampunkt 150 °C (302 °F)
Kvantitet 250 g
Beilstein 970526
Merck Index 14,9535
Löslighetsinformation Löslig i alkohol och eter.
Formel vikt 136.15
Procent renhet 99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • m-Toluic acid
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Consigli di prudenza
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: m-Toluic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.