Läs mer
m-Toluinsyra, 99 %
Produktkod. 11444854
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444854 5000 g 5000g
11434854 250 g 250g
11424854 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444854 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13785.0I
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99-04-7 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
m-toluinsyra används för framställning av N,N-dimetylformamid, toluenformylklorid och toluennitril etc.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden m-toluinsyra används för framställning av N,N-dimetylformamid, toluenformylklorid och
toluennitril mm.
Löslighet Lösligt i alkohol och eter
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvaras åtskilt från oförenliga material såsom oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-04-7
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00002523
InChI-nyckel GPSDUZXPYCFOSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluic acid, m-toluylic acid, 3-toluic acid, benzoic acid, 3-methyl, meta-toluic acid, m-methylbenzoic acid, beta-methylbenzoic acid, 3-methyl-benzoic acid, beta-bethylbenzoic acid, unii-1ua7k8eext
PubChem CID 7418
ChEBI CHEBI:10589
IUPAC-namn 3-metylbensoesyra
LEDER CC1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Toluic acid
Smältpunkt 108 °C till 110 °C
Densitet 1.05
Kokpunkt 263 °C
Flampunkt 150 °C (302 °F)
Kvantitet 5000 g
Beilstein 970526
Merck Index 14,9535
Löslighetsinformation Löslig i alkohol och eter.
Formel vikt 136.15
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.