Läs mer
m-toluinsyra, TRC
Produktkod. 30456459
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30456459 100 g
1 options
Produktkod. 30456459 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT536115100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Toluic acid
CAS 99-04-7
Molekylformel C8 H8 O2
Kvantitet 100 g
Synonym 3-Methylbenzoic acid
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
LEDER Cc1cccc(c1)C(=O)O
IUPAC-namn 3-metylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Formel vikt 136.0524