Läs mer
m-Toluichydrazid, 97 %
Produktkod. 11344424
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344424 5 g 5g
11354424 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11344424 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01043.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13050-47-0 | C8H10N2O | 150,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13050-47-0
Molekylformel C8H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 150.18
MDL-nummer MFCD00014760
InChI-nyckel XFNNAMBYJSQXKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluic acid hydrazide, 3-toluic hydrazide, m-toluic hydrazide, m-toluohydrazide, 3-methylbenzoylhydrazide, 3-methyl-benzoylhydrazide, benzoylhydrazine, m-methyl, 3-methyl-benzoic acid hydrazide, benzoic acid, 3-methyl-, hydrazide, 3-methylbenzenecarbohydrazide
PubChem CID 83082
IUPAC-namn 3-metylbensohydrazid
LEDER CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Toluic hydrazide
Smältpunkt 94°C to 98°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2045125
Formel vikt 150.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.