Läs mer
m-Toluidin 100 μg/ml i cyklohexan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311963
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30311963 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30311963 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA17594900CY
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Lösningsmedel eller matris Cyklohexan