missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
m-Toluidine-2,4,6-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | m-Toluidine-2,4,6-d3 |
| CAS | 68408-23-1 |
| Molekylformel | C7 D3 H6 N |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzen-2,4,6-d3-amine, 3-methyl- (9 CI), 2,4,6-Trideuterio-3-methyl-aniline, 3-Methylbenzen-2,4,6-d3-amine, 3-Methylaniline-d3, 3-Methylaniline-2,4,6-d3, 3-Methylaniline-2,4,6-D3, m-Toluidine-2,4,6-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5 H,8H2,1H3/i3D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1cc([2 H])c(N)c([2 H])c1C |
| IUPAC-namn | 2,4,6-trideuterio-3-methylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.171 |
| Formel vikt | 110.092 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?