Läs mer
m-Toluidine-2,4,6-d3, TRC
Produktkod. 30137234
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137234 10 mg
30136970 50 mg
17957419 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30137234 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM53622710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68408-23-1
Molekylformel C7 D3 H6 N
Molekylvikt (g/mol) 110.171
Synonym Benzen-2,4,6-d3-amine, 3-methyl- (9CI), 2,4,6-Trideuterio-3-methyl-aniline, 3-Methylbenzen-2,4,6-d3-amine, 3-Methylaniline-d3, 3-Methylaniline-2,4,6-d3, 3-Methylaniline-2,4,6-D3, m-Toluidine-2,4,6-d3
IUPAC-namn 2,4,6-trideuterio-3-methylaniline
LEDER [2H]c1cc([2H])c(N)c([2H])c1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Toluidine-2,4,6-d3
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,8H2,1H3/i3D,4D,5D
Formel vikt 110.092