Läs mer
m-Toluidin, 99 %
Produktkod. 11437976
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437976 1000 g 1000g
11447976 250 g 250g
11457976 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11437976 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14058.0B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 108-44-1 | C7H9N | 107,16 g/mol
m-toluidin används vid tillverkning av organiska kemikalier. Det används också vid tillverkning av olika färgämnen och pigment, fotokemikalier, farmaceutiska intermediärer.antioxidanter, härdare, accelerator för polymer- och gummiindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
m-toluidin används vid tillverkning av organiska kemikalier. Det används också vid tillverkning av olika färgämnen och pigment, fotokemikalier, farmaceutiska intermediärer.antioxidanter, härdare, accelerator för polymer- och gummiindustrin.
Löslighet Lösligt i vatten (2g
/L), (10 g/L vid 25 C).°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-44-1
Molekylformel C7H9N
Molekylvikt (g/mol) 107.16
MDL-nummer MFCD00007808
InChI-nyckel JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluidine, 3-toluidine, benzenamine, 3-methyl, 3-aminotoluene, m-methylaniline, m-tolylamine, m-toluidin, m-aminotoluene, m-methylbenzenamine, 3-methylbenzenamine
PubChem CID 7934
IUPAC-namn 3-metylanilin
LEDER CC1=CC=CC(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Toluidine
Smältpunkt -30°C
Densitet 0.992
Kokpunkt 203°C to 204°C
Flampunkt 85°C (185°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.567
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN1708
Beilstein 635944
Merck Index 14,9536
Löslighetsinformation Soluble in water (2g/L),(10g/L at 25°C ).
Formel vikt 107.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.