Läs mer
m-Toluidin, 99 %
Produktkod. 10307670 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
1 L
5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10307670 5 mL Glasflaska 5ml
10626172 1 L Glasflaska 1 L
15109203 5 L Plasttrumma 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10307670 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 157870050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-44-1 | C7H9N | 107,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-44-1
Molekylformel C7H9N
Molekylvikt (g/mol) 107.16
MDL-nummer MFCD00007808
InChI-nyckel JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluidine, 3-toluidine, benzenamine, 3-methyl, 3-aminotoluene, m-methylaniline, m-tolylamine, m-toluidin, m-aminotoluene, m-methylbenzenamine, 3-methylbenzenamine
PubChem CID 7934
IUPAC-namn 3-metylanilin
LEDER CC1=CC=CC(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Toluidine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -30,0 °C
Färg Vitt
Densitet 0.9800g/mL, 0.98
Kokpunkt 203,0 °C till 204,0 °C
Flampunkt 86 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4NH2
Brytningsindex 1,5660 till 1,5680
Kvantitet 5 mL
Beilstein 12,853
Merck Index 15,9696
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,2 g/100 ml (20 °C). Andra lösligheter: >50 g/100 ml metanol, >50 g/100 ml etanol, löslig i eter, dmf och utspädda syror
Formel vikt 107.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint fast eller flytande
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.