Läs mer
m-Toluidin-d7 (NH2), CDN
Produktkod. 30320855
Change view
Kvantitet:
0.5 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30320855 0.5 g
30323856 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320855 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND78950.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylaniline-D7
CAS 68408-25-3
Molekylformel C7 D7 H2 N
Kvantitet 0.5 g
Synonym Benzen-2,3,4,6-d4-amine, 5-(methyl-d3)- (9 CI, ACI), 5-(Methyl-d3)benzen-2,3,4,6-d4-amine (ACI), 2,3,4,6-Tetradeuterio-5-trideuteriomethyl-aniline, 3-Methylaniline-d7, 3-Methylaniline-D7, m-Toluidine-d7 (NH2)
InChI formel InChI=1 S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5 H,8H2,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(N)c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(trideuteriometyl)anilin.
Molekylvikt (g/mol) 114.196
Formel vikt 114,117 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% kemisk renhet