missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

m-Toluidine, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15859600
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15859600 1 L 1 L
15849600 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15859600 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8083141000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 108-44-1

Specifikationer

Smältpunkt -30°C
Densitet 0.99 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 204°C/1013 hPa
Molekylformel 3-(CH3)C6H4NH2
MDL-nummer MFCD00007808
Kvantitet 1 L
Synonym m-Toluidine, 3-Methylaniline, 3-Aminotoluene, m-Toluidine
Molekylvikt (g/mol) 107.15
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.