Läs mer
m-Toluidine, TRC
Produktkod. 30455691
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30455691 25 g
1 options
Produktkod. 30455691 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT53622525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Toluidine
CAS 108-44-1
Molekylformel C7 H9 N
Kvantitet 25 g
Synonym Benzenamine','3-methyl- (9CI','ACI), 3-Methylbenzenamine (ACI), m-Toluidine (8CI), (m-Methylphenyl)amine, 1-Amino-3-methylbenzene, 3-Aminophenylmethane, 3-Aminotoluene, 3-Methylaniline, 3-Methylphenylamine, 3-Toluidine, m-Aminotoluene, m-Methylaniline, m-Tolylamine, NSC 15349
InChI formel InChI=1S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,8H2,1H3
LEDER Cc1cccc(N)c1
IUPAC-namn 3-metylanilin
Molekylvikt (g/mol) 107.15
Formel vikt 107.0735