Läs mer
m-Tolunitrile, 99%
Produktkod. 10786571 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10786571 500 g Glasflaska 500g
10091820 5 g Glasflaska 5g
10571211 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10786571 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158015000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 620-22-4 | C8H7N | 117.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 620-22-4
Molekylformel C8H7N
Molekylvikt (g/mol) 117.15
MDL-nummer MFCD00001808
InChI-nyckel BOHCMQZJWOGWTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-tolunitrile, 3-cyanotoluene, benzonitrile, 3-methyl, m-cyanotoluene, 3-tolunitrile, m-toluonitrile, m-tolylnitrile, m-toluenenitrile, m-methylbenzonitrile, m-tolynitrile
PubChem CID 12104
IUPAC-namn 3-metylbensonitril
LEDER CC1=CC=CC(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Tolunitrile
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -23°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 99°C to 101°C (20.0 mmHg)
Flampunkt 86°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4CN
Brytningsindex 1.5246 to 1.5266
Kvantitet 500 g
Beilstein 09, 477
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: solunle in methanol,ethanol,dioxane
Formel vikt 117.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • m-Tolunitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.