Läs mer
m-Toluoylklorid, 99 %
Produktkod. 10784081 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10784081 5 g Glasflaska 5g
10367230 100 g Glasflaska 100g
10163630 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10784081 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 153410050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 1711-06-4 | C8H7ClO | 154,6 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1711-06-4
Molekylformel C8H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 154.6
MDL-nummer MFCD00000681
InChI-nyckel YHOYYHYBFSYOSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluoyl chloride, m-methylbenzoyl chloride, 3-toluoyl chloride, toluoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methyl, m-toluyl chloride, meta methyl benzoyl chloride, 3-methylbenzoylchloride, 3-toluoylchloride, unii-w2vjw4350k
PubChem CID 74375
IUPAC-namn 3-metylbensoylklorid
LEDER CC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material m-Toluoyl chloride
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till Brun
Densitet 1.1700g/mL, 1.17
Kokpunkt 86,0 °C (5,0 mmHg)
Flampunkt 76 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4COCl
Brytningsindex 1,5475 till 1,5495
Kvantitet 5 g
Beilstein 09, 477
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner.
Formel vikt 154.6
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • m-Toluoyl chloride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.