Läs mer
m-Toluoylklorid, 99 %
Produktkod. 11406776
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11406776 100 g 100g
11496766 25 g 25g
11416776 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11406776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23914.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 1711-06-4 | C8H7ClO | 154,593 g/mol
m-toluoylklorid har använts för att derivatisera de C1-C4 alifatiska aminerna för deras bestämning i luft med HPLC. Det har använts för bestämning av atmosfärisk ammoniak genom denuder-sampling och HPLC-UV-detektion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
m-toluoylklorid har använts för att derivatisera de C1-C4 alifatiska aminerna för deras bestämning i luft med HPLC. Det har använts för bestämning av atmosfärisk ammoniak genom denuder-sampling och HPLC-UV-detektion.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser, aktiva metaller, aminer och vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Håll antändningskällor borta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1711-06-4
Molekylformel C8H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 154.593
MDL-nummer MFCD00000681
InChI-nyckel YHOYYHYBFSYOSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluoyl chloride, m-methylbenzoyl chloride, 3-toluoyl chloride, toluoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methyl, m-toluyl chloride, meta methyl benzoyl chloride, 3-methylbenzoylchloride, 3-toluoylchloride, unii-w2vjw4350k
PubChem CID 74375
IUPAC-namn 3-metylbensoylklorid
LEDER CC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Toluoyl chloride
Smältpunkt -23 °C
Densitet 1.173
Kokpunkt 220 °C
Flampunkt 76 °C (168 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.5485
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 878419
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 154.6
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.