Läs mer
m-Toluoylklorid, TRC
Produktkod. 30452727
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30452727 10 g
1 options
Produktkod. 30452727 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT53625510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Toluoyl Chloride
CAS 1711-06-4
Molekylformel C8H7ClO
Kvantitet 10 g
Synonym 3-Methylbenzoyl Chloride, 3-Toluoyl Chloride, NSC 97207, Toluoyl Chloride, m-Methylbenzoyl Chloride, m-Toluenecarbonyl Chloride, m-Toluic Acid Chloride, m-Toluyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3
LEDER Cc1cccc(c1)C(=O)Cl
IUPAC-namn 3-metylbensoylklorid
Molekylvikt (g/mol) 154.59
Formel vikt 154.0185