Läs mer
m-Toluquinoline, TRC
Produktkod. 30455310
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30455310 25 g -
30451190 10 g -
30451853 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30455310 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT53655525G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 612-60-2
Molekylformel C10 H9 N
Molekylvikt (g/mol) 143.185
Synonym 7-Methylquinoline, NSC 65665, m-Toluquinoline
IUPAC-namn 7-methylquinoline
LEDER Cc1ccc2cccnc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methylquinoline
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H9N/c1-8-4-5-9-3-2-6-11-10(9)7-8/h2-7H,1H3
Formel vikt 143.0735