Läs mer
m-Tolylacetat, 97 %
Produktkod. 11393606
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393606 25 g 25g
11303616 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393606 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14602.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 122-46-3 | C9H10O2 | 150,18 g/mol
m-tolylacetat som en farmaceutisk mellanprodukt och antiseptisk.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
m-Tolylacetat som en farmaceutisk mellanprodukt och antiseptisk.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-46-3
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.18
MDL-nummer MFCD00041910
InChI-nyckel OTGAHJPFNKQGAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-tolyl acetate, m-cresyl acetate, cresatin, m-acetoxytoluene, m-cresol acetate, acetic acid m-tolyl ester, cresatin-sulzberger, kresatin, acetic acid, 3-methylphenyl ester, m-methylphenyl acetate
PubChem CID 67406
IUPAC-namn (3-metylfenyl)acetat
LEDER CC(=O)OC1=CC=CC(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Tolyl acetate
Densitet 1.05
Kokpunkt 100 °C (14 mmHg)
Flampunkt 95 °C (203 °F)
Brytningsindex 1.502
Kvantitet 25 g
Beilstein 1862796
Merck Index 14,2583
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda med vatten.
Formel vikt 150.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.