Läs mer
m-tolyättiksyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10336640 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
25g
5g
Produktkod. 10336640
Brand: Thermo Scientific Acros 139110250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 621-36-3 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 621-36-3
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.18
MDL-nummer MFCD00004340
InChI-nyckel GJMPSRSMBJLKKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylphenylacetic acid, m-tolylacetic acid, 2-m-tolyl acetic acid, 2-3-methylphenyl acetic acid, 3-tolylacetic acid, m-methylphenylacetic acid, 3-methylphenyl acetic acid, m-tolylaceticacid, benzeneacetic acid, 3-methyl, methyll 3-methylphenylacetate
PubChem CID 12121
IUPAC-namn 2-(3-metylfenyl)ättiksyra
LEDER CC1=CC=CC(CC(O)=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Tolylacetic acid
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 61.0°C to 66.0°C
Färg Färglös till Vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4CH2CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 09,528
Formel vikt 150.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Shiny Flakes and Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • m-Tolylacetic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.