Läs mer
m-Tolylacetinsyra, TRC
Produktkod. 30452629
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30452629 250 mg
1 options
Produktkod. 30452629 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT536580250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Tolylacetic acid
CAS 621-36-3
Molekylformel C9H10O2
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-Methylbenzeneacetic acid, (3-Methylphenyl)acetic acid, 2-(3-Methylphenyl)acetic acid, 2-(m-Tolyl)acetic acid, 3-Tolylacetic acid, m-Methylbenzeneacetic acid, m-Methylphenylacetic acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
LEDER Cc1cccc(CC(=O)O)c1
IUPAC-namn 2-(3-metylfenyl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 150.17
Formel vikt 150.0681