Läs mer
m-Tolylacetylene, 97%
Produktkod. 11363986
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363986 1 g 1g
11373986 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363986 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17184.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 766-82-5 | C9H8 | 116.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 766-82-5
Molekylformel C9H8
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD01318174
InChI-nyckel RENYIDZOAFFNHC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 136600
IUPAC-namn 1-etynyl-3-metylbensen
LEDER CC1=CC=CC(=C1)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Tolylacetylene
Densitet 0.9
Kokpunkt 170°C to 175°C
Flampunkt 50°C (122°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.544
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 2038007
Synonym 3-ethynyltoluene, 3-methylphenylacetylene, m-tolylacetylene, 1-ethynyl-3-methyl-benzene, 3'-methylphenyl acetylene, benzene,1-ethynyl-3-methyl, benzene, 1-ethynyl-3-methyl, 3'-methylphenylacetylene, 3-methyl phenylacetylene, 3-tolylacetylene
Formel vikt 116.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.