Läs mer
m-Tolylhydrazine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11328525
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328525 2 g 2g
11338525 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328525 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11958.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
m-Tolylhydrazine is used as pharmaceutical intermediate. It reacts with cyclohexanone and obtain the 7-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-carbazole.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store at room temperature. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 536-89-0
Molekylformel C7H10N2
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00047815
InChI-nyckel GPTOGZLZMLJZCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-tolylhydrazine, 3-methylphenyl hydrazine, hydrazine, 3-methylphenyl, m-tolylhydrazin, m-toluidine amine, m-tolyl hydrazine, m-tolyl-hydrazine, 1-m-tolylhydrazine, 3-methylphenylhydrazinehydrochloride, acmc-20akdk
PubChem CID 68308
IUPAC-namn (3-methylphenyl)hydrazine
LEDER CC1=CC=CC(NN)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Tolylhydrazine
Densitet 1.057
Kokpunkt 132°C to 134°C (16 mmHg)
Brytningsindex 1.589
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 742264
Merck Index 14,9542
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 122.17
Procent renhet 97%