Läs mer
m-Vinylaniline (contains KOH as inhibitor), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | m-Vinylaniline |
| CAS | 15411-43-5 |
| Molekylformel | C8H9N |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Ethenylbenzenamine, 3-Aminostyrene, 3-Vinylaniline, m-Aminostyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1,9H2 |
| LEDER | C=CC1=CC(=CC=C1)N |
| IUPAC-namn | 3-ethenylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.16 |
| Formel vikt | 119.0735 |