Läs mer
m-Xylene, 99%, Extra torrt, AcroSeal™
Produktkod. 11944441 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11944441 100 mL 100ml
11924441 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11944441 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158931000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00 SEK
    595.34 SEK / 100ml
    Save 19.66 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 108-38-3 | C8H10 | 106,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-38-3
Molekylformel C8H10
Molekylvikt (g/mol) 106.17
MDL-nummer MFCD00008536
InChI-nyckel IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
PubChem CID 7929
ChEBI CHEBI:28488
IUPAC-namn 1,3-xylen
LEDER CC1=CC(C)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Xylene
Smältpunkt -48,0 °C
Utseende Klar färglös vätska
Densitet 0.8640g/mL, 0.864
Kvantitet 100 mL
Flampunkt 25 °C
Brytningsindex 1,4960 till 1,4980
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel C6H4(CH3)2
Viskositet 0,62 mPa (20 °C)
Kokpunkt 139,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,2 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och de flesta organiska lösningsmedel
Formel vikt 106.17
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra torr
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • m-Xylene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.