missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

m-Xylene-alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-d6, CDN

Produktkod. 30317353
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30317353 0.5 g
30321567 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317353 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND01270.5G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Kemiskt namn eller material m-Xylene dimethyl-d6
CAS 29636-65-5
Molekylformel C8 2H6 H4
Kvantitet 0.5 g
Synonym m-Xylene D6 (Dimethyl D6), m-Xylene-α,α,α,α',α',α'-d6 (6 CI,8 CI), Benzene, 1,3-di(methyl-d3)- (9 CI)
InChI formel InChI=1 S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])c1cccc(c1)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1,3-bis(trideuteriomethyl)benzene
Molekylvikt (g/mol) 112.2
Formel vikt 112.1159 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.