Läs mer
m-Xylene-alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-d6, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | m-Xylene dimethyl-d6 |
| CAS | 29636-65-5 |
| Molekylformel | C8 2H6 H4 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | m-Xylene D6 (Dimethyl D6), m-Xylene-α,α,α,α',α',α'-d6 (6 CI,8 CI), Benzene, 1,3-di(methyl-d3)- (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])c1cccc(c1)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,3-bis(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.2 |
| Formel vikt | 112.1159 g/mol |
| Visa mer |