Läs mer
m-Xylene-d4 (ring-d4), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | m-Xylene ring-d4 |
| CAS | 425420-97-9 |
| Molekylformel | C8 2H4 H6 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | m-Xylene D4 (Ring D4), Benzene-1,2,3,5-d4, 4,6-dimethyl- (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(C)c([2 H])c(C)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,5-tetradeuterio-4,6-dimethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.19 |
| Formel vikt | 110.1034 g/mol |
| Visa mer |