Läs mer
M-Xylene, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10182350 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10182350 500 mL 500ml
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10182350 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer X/0350/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Specifikationer
Förpackning Amber glass bottle
CAS 108-38-3
Ångtryck 8mbar at 20°C
Viskositet 0.62 mPaS at 20°C
Ångdensitet &3.66
Fysisk form Liquid
Molekylformel C8H10
MDL-nummer MFCD00008536
Färg Colorless
Smältpunkt -48°C
Kokpunkt 139°C
InChI-nyckel IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(C)=CC=C1
IUPAC-namn 1,3-xylene
Molekylvikt (g/mol) 106.17
PubChem CID 7929
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:28488
Formel vikt 106.17g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • m-Xylene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.