Specifications
| Packaging | Amber glass bottle |
| CAS | 108-38-3 |
| Vapor Pressure | 8mbar at 20°C |
| Viscosity | 0.62 mPaS at 20°C |
| Vapor Density | &3.66 |
| Physical Form | Liquid |
| Molecular Formula | C8H10 |
| MDL Number | MFCD00008536 |
| Color | Colorless |
| Melting Point | -48°C |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- m-Xylene
- Warning
- Flammable liquid Category 3
- Acute toxicity Category 4
- Skin corrosion/irritation Category 2
- H226-Flammable liquid and vapour.
- H315-Causes skin irritation.
- H312-Harmful in contact with skin.
- H332-Harmful if inhaled.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?