Läs mer
M-Xylene, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Produktkod. 15641680 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15641680 1 L Glass Bottle 1 L
15628330 4 L Glass Bottle 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15641680 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 1855661L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-38-3
Molekylformel C8H10
Molekylvikt (g/mol) 106.17
MDL-nummer MFCD00008536
InChI-nyckel IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
PubChem CID 7929
ChEBI CHEBI:28488
IUPAC-namn 1,3-xylene
LEDER CC1=CC(C)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material M-Xylene
Smältpunkt -48°C
Färg Colorless
Densitet 0.868g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.07
Flampunkt 25°C (77°F)
Tändpunkt 982°F
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Brytningsindex n20/D 1.497(lit.)
Linjär formel C6H4(CH3)2
Ångtryck 16mmHg (37.7°C)
UN-nummer UN1307
Beilstein 605441
Kokpunkt 139°C
Formel vikt 106.17g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet ReagentPlus