Läs mer
m-Xylene, TRC
Produktkod. 30451264
Change view
Kvantitet:
250 mL
Produktkod. Kvantitet
30451264 250 mL
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 30451264 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX749415250ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)
CAS 108-38-3
Molekylformel C8 H10
Kvantitet 250 mL
Synonym Benzene','1,3-dimethyl-, m-Xylene (8CI), 1,3-Dimethylbenzene, 1,3-Xylene, 3-Methyltoluene, NSC 61769, m-Dimethylbenzene, m-Methyltoluene, m-xylol
InChI formel InChI=1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
LEDER Cc1cccc(C)c1
IUPAC-namn 1,3-xylen
Molekylvikt (g/mol) 106.16
Formel vikt 106.0783