Läs mer
m-xylylendibromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11491497
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11491497 250 g 250g
11471497 10 g 10g
11481497 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24959.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-15-3 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
Den används som framställning av fyra nya dinukleära halvtitanocener med meta- och ortoxylenbryggor som nya metallocener. Det användes vid syntesen av dissymmetriskt bis-makrocykliskt salt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den används för att framställa fyra nya dinukleära halvtitanocener med meta- och orthoxylenbryggor som nya metallocener. Det användes vid syntesen av dissymmetriskt bis-makrocykliskt salt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och väl tillslutet. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, aktiva metaller, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-15-3
Molekylformel C8H8Br2
Molekylvikt (g/mol) 263.96
MDL-nummer MFCD00000178
InChI-nyckel OXHOPZLBSSTTBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis bromomethyl benzene, m-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-m-xylene, benzene, 1,3-bis bromomethyl, m-bis bromomethyl benzene, m-xylylene bromide, ccris 1777, m-xylyene dibromide, m-xylene, .alpha.,.alpha.'-dibromo, m-.alpha.,.alpha.'-dibromoxylene
PubChem CID 69373
IUPAC-namn 1,3-bis(brommetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC(=C1)CBr)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Xylylene dibromide
Smältpunkt 74°C to 76°C
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 971085
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 263.96
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.