Läs mer
m-Xyllendiklorid, 97 %
Produktkod. 11418790
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418790 10 g 10g
11404583 25 g 25g
11414583 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418790 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11548.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 626-16-4 | C8H8Cl2 | 175,052 g/mol
m-xylylendiklorid används i läkemedel och används i medicin, vitmedel mellanprodukter. α,α a-diklor-m-xylen är lämplig för användning vid syntes av 1,7-bis(6-metoxi-2-formylfenyl)-1,7-dioxaheptan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
m-xylylendiklorid används i läkemedel och används i medicin, vitmedel mellanprodukter. α,α′ -Dikloro-m-xylen är lämplig för användning vid syntes av 1,7-bis(6-metoxi-2-formylfenyl)-1,7-dioxaheptan.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-16-4
Molekylformel C8H8Cl2
Molekylvikt (g/mol) 175.052
MDL-nummer MFCD00000912
InChI-nyckel GRJWOKACBGZOKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis chloromethyl benzene, alpha,alpha'-dichloro-m-xylene, m-xylylene dichloride, benzene, 1,3-bis chloromethyl, m-bis chloromethyl benzene, m-xylylene chloride, m-dichloroxylene, benzene, 1,3-dichloromethyl, ccris 1774, m-xylene, .alpha.,.alpha.'-dichloro
PubChem CID 12275
IUPAC-namn 1,3-bis(klormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC(=C1)CCl)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Xylylene dichloride
Smältpunkt 33 °C till 37 °C
Kokpunkt 250 °C till 255 °C
Flampunkt 144 °C (291 °F)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2928
Beilstein 2079898
Formel vikt 175.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.