missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

m-Xylylene Diisocyanate, TRC

Produktkod. 30135140
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30135140 500 mg -
30133510 2.5 g 2.5g
18093500 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135140 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX750963500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3634-83-1
Molekylformel C10 H8 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 188.183
IUPAC-namn 1,3-bis(isocyanatomethyl)benzene
LEDER O=C=NCc1cccc(CN=C=O)c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material m-Xylylene Diisocyanate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8N2O2/c13-7-11-5-9-2-1-3-10(4-9)6-12-8-14/h1-4H,5-6H2
Formel vikt 188.0586
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.