Läs mer
Micronova™ M-Zone™ Snapmopp i polyester
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15551755 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
Polyester
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15551755 Polyester Paket med 24
1 options
Produktkod. 15551755 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer MZSM1114IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6000.00 SEK
    5871.33 SEK / Paket med 24
    Save 128.67 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyestermopp med våffelväv för ökad uppsugningsförmåga. Micronova™ M-Zone™ Polyester Snap Mop är kompatibel med starka desinfektionsmedel.
  • Bestrålat
  • Autoklaveringsbar
  • För användning med Moppadaptrar i QDSL- och QPSL-serien
  • Designad för ren och kontrollerad miljö
  • 100% polyester med våffelväv för ökad uppsugningsförmåga
  • Kompatibel med starka desinfektionsmedel
  • Autoklaveringsbar
Certifikat
ISO 9001:2008
Uppfyllande
AMI-riktlinjer för sterilisering
Specifikationer
Material Polyester