Läs mer
Micronova™ M-Zone ScreenWipe™
BIOPHARMA
Produktkod. 15521805 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Mått (L x B):
8 x 9 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15521805 8 x 9 tum. Paket med 200
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15521805 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer MZSW40910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2735.00 SEK
    2693.56 SEK / Paket med 200
    Save 41.44 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-02-2027
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
En låg ludd Sontara™ förmättad duk designad för rengöring av pekskärmar, impregnerad med en blandning av lågjonisk rengöringsmedel och IPA.
  • Rengör bildskärmar, pekskärmar, linser och skyddsglasögon.
  • Kombinationspaket. 2 st individuellt förpackade Sontara™ Servetter: 1 våt/ 1 torr
  • Våtservett mättad med anpassad blandning av Lab& Glastvättmedel och IPA (80/20 %)
  • Tar bort ytföroreningar
  • Rengör till en streakfri finish
  • Kommer inte att skada beläggningar på känsliga skärmar och linser
  • Designad för kontrollerade miljöer
  • En mycket låg VOC-halt och är ett skonsammare alternativ till hårda ammoniakbaserade skärm- och instrumentservetter tillgängliga för industrin
  • Idealisk inom försvar/flyg, rymd, högteknologisk tillverkning och ren produktion
  • Specifikationer
    Produkttyp Förmättad servett
    Längd (engelska) 9 tum
    Längd (metrisk) 22.9 cm
    Bredd (engelska) 8 tum
    Bredd (metrisk) 20.3 cm
    Material Polyester
    Färg Vitt
    Beskrivning Våta och torra skärmservetter
    Mått (L x B) 8 x 9 tum.
    Formatera Individuellt förpackad
    För användning med (applikation) För rengöring av linser och instrumentskärmar.
    Sterilitet Icke-steril
    Visa mer Visa mindre
    compliance-icons compliance-icons
    Produktbeteckning
    • M-Zone ScreenWipe
    Signalord
    • Fara
    Riskkategorier
    • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
    • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
    • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
    • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
    • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
    Faroangivelser
    • H228-Brandfarligt fast ämne.
    • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
    • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
    • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
    Skyddsangivelse
    • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
    • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
    • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
    Kompletterande information
    • MIXTURE LIST-Contain: isoproyl alcohol